Learn More
Ácido 4‘-(trifluorometil)bifenil-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15443246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15443246 250 mg 250 miligramos
15433246 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443246 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57246.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 199528-28-4
Fórmula molecular C14H9F3O2
Peso molecular (g/mol) 266.219
Número MDL MFCD03424604
Clave InChI BJKGBAVGLRYCTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-trifluoromethyl-biphenyl-3-carboxylic acid, 4'-trifluoromethyl-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 3-4-trifluoromethyl phenyl benzoic acid, 4'-trifluoromethylbiphenyl-3-carboxylic acid, 4'-trifluoromethyl 1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 4'-trifluoromethyl biphenyl-3-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-3-carboxylicacid, 4'-trifluoromethyl, pubchem9318, amtda080
PubChem CID 2782718
Nombre IUPAC ácido 3-[4-(trifluorometil)fenil]benzoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.22
Porcentaje de pureza 97%