Learn More
Ácido 4'-(Trifluorometil)-3-bifenilcarboxílico, TRC
Código de producto. 30006689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006689 1 g 1 g
30005914 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006689 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7790951G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 199528-28-4
Fórmula molecular C14 H9 F3 O2
Peso molecular (g/mol) 266.215
Sinónimo 4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic Acid, 3-(4-Trifluoromethylphenyl)benzoic Acid;
Nombre IUPAC ácido 3-[4-(trifluorometil)fenil]benzoico
SMILES OC(=O)c1cccc(c1)c2ccc(cc2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-(Trifluoromethyl)-3-biphenylcarboxylic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9F3O2/c15-14(16,17)12-6-4-9(5-7-12)10-2-1-3-11(8-10)13(18)19/h1-8H,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.055