accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NOHNNN

CAS RN 19916-73-5

IUPAC Nombre: 6-(benzyloxy)-7H-purin-2-amine
Sinónimos: O6-benzylguanine
Peso molecular (g/mol): 241.25
Fórmula molecular: C12H11N5O
InChi Key: KRWMERLEINMZFT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=NC(OCC2=CC=CC=C2)=C2NC=NC2=N1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados