Learn More
O6-bencilguanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O6-Benzylguanine |
| CAS | 19916-73-5 |
| Fórmula molecular | C12 H11 N5 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 6-(Phenylmethoxy)-9H-purin-2-amine, 1H-Purin-2-amine, 6-(phenylmethoxy)- (9CI), Purine, 2-amino-6-(benzyloxy)- (7CI,8CI), 2-Amino-6-(benzyloxy)purine, 2-Amino-6-(phenylmethoxy)-9H-purine, 6-(Benzyloxy)guanine, 6-O-Benzylguanine, NSC 637037, O6-Benzylguanine, O6-Benzylguanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11N5O/c13-12-16-10-9(14-7-15-10)11(17-12)18-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2,(H3,13,14,15,16,17) |
| SMILES | Nc1nc(OCc2ccccc2)c3nc[nH]c3n1 |
| Nombre IUPAC | 6-fenilmetoxi-9H-purin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 241.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.0964 |