Learn More
O6-bencilguanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
15496748 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15496748 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60274.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
O6-Bencilguanina es un sustrato eficaz y efectivo inactivador de la ADN alquiltransferasa. El O6-bencilguanina es un inhibidor de MGMT. También se utiliza como una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica y productos farmaucéticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O6-Benzylguanine
CAS 19916-73-5
Fórmula molecular C12H11N5O
Número MDL MFCD00269931
Cantidad 250 mg
Sinónimo o6-benzylguanine, 6-o-benzylguanine, 6-benzyloxy-7h-purin-2-amine, o 6-benzylguanine, 2-amino-6-benzyloxypurine, 6-benzyloxy-9h-purin-2-amine, o 6-bgua, 6-benzyloxy guanine, 2-amino-6-benzyloxy purine, 6-benzyloxyguanine
Información de solubilidad Soluble in methanol (20mg/ml),and aqueous alkali (Heated).
Clave InChI KRWMERLEINMZFT-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=NC(OCC2=CC=CC=C2)=C2NC=NC2=N1
Nombre IUPAC 6-(benzyloxy)-7H-purin-2-amine
Peso molecular (g/mol) 241.25
PubChem CID 4578
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.25
Porcentaje de pureza 98%