accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 19894-97-4

IUPAC Nombre: [(1R,5S)-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl]methanol
Sinónimos: [(1R,5S)-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl]methanol
Peso molecular (g/mol): 152.24
Fórmula molecular: C10H16O
InChi Key: RXBQNMWIQKOSCS-IUCAKERBSA-N
SMILES: CC1(C)[C@@H]2C[C@H]1C(CO)=CC2
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados