Learn More
(-)-Mirtenol, TRC
Código de producto. 30010136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010136 10 g 10 g
30005736 5 g 5 g
30006451 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010136 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM88506310G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19894-97-4
Fórmula molecular C10 H16 O
Peso molecular (g/mol) 152.23
Sinónimo (1R,5S)-6,6-Dimethyl-bicyclo(3.1.1)hept-2-ene-2-methanol
Nombre IUPAC [(1R,5S)-6,6-dimetil-4-biciclo[3.1.1]hept-3-enil]metanol
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC=C(CO)[C@H]1C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Myrtenol
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,8-9,11H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.1201