accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOH

CAS RN 19812-64-7

IUPAC Nombre: tetradecane-1,14-diol
Sinónimos: 1,14-tetradecanediol
Peso molecular (g/mol): 230.39
Fórmula molecular: C14H30O2
InChi Key: XLKZJJVNBQCVIX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCCCCCCCCCCCCCCO

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados