Learn More
1,14-Tetradecanediol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,14-Tetradecanediol |
| CAS | 19812-64-7 |
| Fórmula molecular | C14H30O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,14-Dihydroxytetradecane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H30O2/c15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16/h15-16H,1-14H2 |
| SMILES | OCCCCCCCCCCCCCCO |
| Nombre IUPAC | tetradecano-1,14-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 230.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.2246 |