accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 19798-77-7

IUPAC Nombre: 4-amino-3-chloropyridin-1-ium
Sinónimos: 4-amino-3-chloropyridin-1-ium
Peso molecular (g/mol): 129.57
Fórmula molecular: C5H6ClN2
InChi Key: KJBKPRMEMJKXDV-UHFFFAOYSA-O
SMILES: NC1=CC=[NH+]C=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados