Learn More
4-amino-3-cloropiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-3-chloropyridine |
| CAS | 19798-77-7 |
| Fórmula molecular | C5H5ClN2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 3-Chloro-4-aminopyridine, 3-Chloro-4-pyridinamine, 3-Chloropyrid-4-ylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5ClN2/c6-4-3-8-2-1-5(4)7/h1-3H,(H2,7,8) |
| SMILES | Nc1ccncc1Cl |
| Nombre IUPAC | 3-cloropiridina-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 128.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0141 |