Learn More
4-Amino-3-cloropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15444037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15444037 5 g 5 g
15434037 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15444037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31093.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19798-77-7 | C5H5ClN2 | 128.559 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19798-77-7
Fórmula molecular C5H5ClN2
Peso molecular (g/mol) 128.559
Número MDL MFCD03984473
Clave InChI KJBKPRMEMJKXDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-3-chloropyridine, 3-chloro-pyridin-4-ylamine, 3-chloro-4-pyridinamine, 3-chloro-4-aminopyridine, 3-chloro-4-pyridinylamine, 4-pyridinamine, 3-chloro, 3-chloro-4-pyridinamin, 3-chloro-4-pyridylamine, 4-amino-3-chloro-pyridine, pubchem6653
PubChem CID 581853
Nombre IUPAC 3-cloropiridina-4-amina
SMILES C1=CN=CC(=C1N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-chloropyridine
Punto de fusión 49°C to 53°C
Olor Unpleasant
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.56
Porcentaje de pureza 97%