CAS RN 1975982-94-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Osimertinib N'-óxido, TRC
CAS: 1975982-94-5 Fórmula molecular: C28H33N7O3 Peso molecular (g/mol): 515.61 Sinónimo: Osimertinib Impurity M Nombre IUPAC: 2-[5-metaxi-N-metil-4-[[4-(1-metilindol-3-il)pirimidina-2-il]amino]-2-(prop-2-enoilamino)anilino]-N,N-dimetiletanol óxido SMILES: COc1cc(N(C)CC[N+](C)(C)[O-])c(NC(=O)C=C)cc1Nc2nccc(n2)c3cn(C)c4ccccc34