Learn More
Osimertinib N'-óxido, TRC
Código de producto. 30426229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Código de producto. Cantidad
30426229 5 mg
1 options
Código de producto. 30426229 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO7022755MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1975982-94-5
Fórmula molecular C28H33N7O3
Peso molecular (g/mol) 515.61
Sinónimo Osimertinib Impurity M
Nombre IUPAC 2-[5-metaxi-N-metil-4-[[4-(1-metilindol-3-il)pirimidina-2-il]amino]-2-(prop-2-enoilamino)anilino]-N,N-dimetiletanol óxido
SMILES COc1cc(N(C)CC[N+](C)(C)[O-])c(NC(=O)C=C)cc1Nc2nccc(n2)c3cn(C)c4ccccc34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Osimertinib N'-Oxide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H33N7O3/c1-7-27(36)30-22-16-23(26(38-6)17-25(22)33(2)14-15-35(4,5)37)32-28-29-13-12-21(31-28)20-18-34(3)24-11-9-8-10-19(20)24/h7-13,16-18H,1,14-15H2,2-6H3,(H,30,36)(H,29,31,32)
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.2645