accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3OCH3OCH3

CAS RN 19718-92-4

IUPAC Nombre: (4,4-dimethoxybutyl)dimethylamine
Sinónimos: (4,4-dimethoxybutyl)dimethylamine
Peso molecular (g/mol): 161.25
Fórmula molecular: C8H19NO2
InChi Key: WDZKKBDOGYBYBG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(CCCN(C)C)OC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados