Learn More
4,4-Dimetoxi-N,N-dimetilbutan-1-amina (4-(Dimetilamino)butiraldehído Dimetil Acetal), Mikromol™
Descripción
4,4-Dimetoxi-N,N-dimetilbutan-1-amina (4-(Dimetilamino)butiraldehído Dimetil Acetal)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(N,N-Dimethylamino)butanal Dimethyl Acetal |
| CAS | 19718-92-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-(N,N-Dimethylamino)butanal Dimethyl Acetal |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8H19NO2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4-(Dimethylamino)butyraldehyde Dimethyl Acetal, 4,4-Dimethoxy-N,N-dimethylbutanamine, 4,4-Dimethoxy-N,N-dimethylbutan-1-amine |
| SMILES | COC(CCCN(C)C)OC |
| Peso molecular (g/mol) | 161.24 |
| Cantidad | 100 mg |