Learn More
4-(N,N-Dimetilamino)butanal dimetil acetal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(N,N-Dimethylamino)butanal Dimethyl Acetal |
| CAS | 19718-92-4 |
| Fórmula molecular | C8H19NO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Butanamine, 4,4-dimethoxy-N,N-dimethyl-, Butyraldehyde, 4-(dimethylamino)-, dimethyl acetal (8CI), 4,4-Dimethoxy-N,N-dimethyl-1-butanamine, Butylamine, 4,4-dimethoxy-N,N-dimethyl- (8CI), 4,4-Dimethoxy-N,N-dimethylbutanamine, 4-(Dimethylamino)butanal dimethyl acetal, 4-(Dimethylamino)butyraldehyde dimethyl acetal, 4-(Dimethylamino)butyraldehyde Dimethyl Acetal, 4,4-Dimethoxy-N,N-dimethylbutanamine, 4,4-Dimethoxy-N,N-dimethylbutan-1-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H19NO2/c1-9(2)7-5-6-8(10-3)11-4/h8H,5-7H2,1-4H3 |
| SMILES | COC(CCCN(C)C)OC |
| Nombre IUPAC | 4,4-dimetoxi-N,N-dimetilbutan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 161.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.1416 |