CAS RN 195987-41-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
BMS 214662, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
BMS-214662, MedChemExpress
MedChemExpress BMS-214662 is a potent and selective farnesyl transferase inhibitor with potent antitumor activity with an IC50 of 1.35 nM.