Learn More
BMS 214662, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3R)-2,3,4,5-Tetrahydro-1-(1H-imidazol-4-ylmethyl)-3-(phenylmethyl)-4-(2-thienylsulfonyl)-1H-1,4-benzodiazepine-7-carbonitrile |
| CAS | 195987-41-8 |
| Fórmula molecular | C25H23N5O2S2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (R)-2,3,4,5-Tetrahydro-1-(1H-imidazol-4-ylmethyl)-3-(phenylmethyl)-4-(2-thienylsulfonyl)-1H-1,4-benzodiazepine-7-carbonitrile, BMS 214662 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H23N5O2S2/c26-13-20-8-9-24-21(11-20)15-30(34(31,32)25-7-4-10-33-25)23(12-19-5-2-1-3-6-19)17-29(24)16-22-14-27-18-28-22/h1-11,14,18,23H,12,15-17H2,(H,27,28)/t23-/m1/s1 |
| SMILES | O=S(=O)(N1Cc2cc(ccc2N(Cc3cnc[nH]3)C[C@H]1Cc4ccccc4)C#N)c5cccs5 |
| Nombre IUPAC | (3R)-3-bencil-1-(1H-imidazol-5-ilmetil)-4-tiofen-2-ilsulfonil-3,5-dihidro-2H-1,4-benzodiazepina-7-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 489.61 |