Learn More
BMS-214662, MedChemExpress
Código de producto. 16497056
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497056 100 mg 100 miligramos
16489527 5 mg 5 miligramos
16453516 25 mg 25 miligramos
16436988 10 mg 10 miligramos
16403047 50 mg 50 miligramos
16401599 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16497056 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16111
MedChemExpress BMS-214662 is a potent and selective farnesyl transferase inhibitor with potent antitumor activity with an IC50 of 1.35 nM.
BMS-214662 is a potent and selective farnesyl transferase inhibitor with potent antitumor activity with an IC50 of 1.35 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BMS-214662
CAS 195987-41-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H23N5O2S2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (204.24 mM)
SMILES N#CC1=CC=C(N(CC2=CN=CN2)C[C@@H](CC3=CC=CC=C3)N(S(=O)(C4=CC=CS4)=O)C5)C5=C1
Peso molecular (g/mol) 489.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 489.61
Porcentaje de pureza 99.59%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death