CAS RN 1959572-97-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-(1H-Indazol-6-ilsulfinilo)-N-metilbenzamida, TRC
CAS: 1959572-97-4 Fórmula molecular: C15H13N3O2S Peso molecular (g/mol): 299.35 Sinónimo: Axitinib Impurity C Nombre IUPAC: 2-(1H-indazol-6-ilsulfinilo)-N-metilbenzamida SMILES: CNC(=O)c1ccccc1S(=O)c2ccc3cn[nH]c3c2