Learn More
2-(1H-Indazol-6-ilsulfinilo)-N-metilbenzamida, TRC
Código de producto. 30407065
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad
30407065 50 mg
30404973 100 mg
30405532 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30407065 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCI62810250MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1959572-97-4
Fórmula molecular C15H13N3O2S
Peso molecular (g/mol) 299.35
Sinónimo Axitinib Impurity C
Nombre IUPAC 2-(1H-indazol-6-ilsulfinilo)-N-metilbenzamida
SMILES CNC(=O)c1ccccc1S(=O)c2ccc3cn[nH]c3c2
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-(1H-Indazol-6-ylsulfinyl)-N-methylbenzamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13N3O2S/c1-16-15(19)12-4-2-3-5-14(12)21(20)11-7-6-10-9-17-18-13(10)8-11/h2-9H,1H3,(H,16,19)(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.0728