CAS RN 19560-60-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Nitrofenilo propionato, TRC
CAS: 19560-60-5 Fórmula molecular: C9 H9 N O4 Peso molecular (g/mol): 195.172 Nombre IUPAC: Propanoato (4-nitrofenilo) SMILES: CCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]