Learn More
4-Nitrofenilo propionato, TRC
Código de producto. 30424595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30424595 50 mg
30418380 25 mg
30423699 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30424595 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN92617850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19560-60-5
Fórmula molecular C9 H9 N O4
Peso molecular (g/mol) 195.172
Nombre IUPAC Propanoato (4-nitrofenilo)
SMILES CCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl Propionate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO4/c1-2-9(11)14-8-5-3-7(4-6-8)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.053