accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CO

CAS RN 19547-00-3

IUPAC Nombre: 1-phenylethan-1-one
Sinónimos: acetophenone hypnone fema number 2009 usaf EK-496 rcra waste number U004 acetofenon
Peso molecular (g/mol): 120.15
Fórmula molecular: C8H8O
InChi Key: KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)C1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados