Learn More
Acetofenona-d8, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetophenone-d8 |
| CAS | 19547-00-3 |
| Fórmula molecular | C8 2H8 O |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)C([2 H])([2 H])[2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trideuterio-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 128.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.1077 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |