Learn More
Acetofenona-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetophenone-d8 |
| CAS | 19547-00-3 |
| Fórmula molecular | C8 2H8 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Ethanone-2,2,2-d3, 1-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)- (ACI), 1-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5)ethanone-2,2,2-d3 (ACI), Acetophenone-d8 (8CI), Ethanone-2,2,2-d3, 1-(phenyl-d5)- (9CI), 2,2,2-Trideuterio-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)ethanone, Acetophenone-D8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)C([2H])([2H])[2H])c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trideuterio-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 128.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.1077 |