accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOOOHOHHO

CAS RN 195385-93-4

IUPAC Nombre: 7-{[3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy}-4-methyl-2H-chromen-2-one
Sinónimos: 7-{[3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy}-4-methylchromen-2-one
Peso molecular (g/mol): 308.29
Fórmula molecular: C15H16O7
InChi Key: FAGLTVBWEMHJRP-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1=CC(=O)OC2=CC(OC3OC(CO)C(O)C3O)=CC=C12
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados