Learn More
4-metilumbeliferil bD-ribofuranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylumbelliferyl b-D-Ribofuranoside |
| CAS | 195385-93-4 |
| Fórmula molecular | C15H16O7 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16O7/c1-7-4-12(17)21-10-5-8(2-3-9(7)10)20-15-14(19)13(18)11(6-16)22-15/h2-5,11,13-16,18-19H,6H2,1H3/t11-,13-,14-,15-/m1/s1 |
| SMILES | CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)ccc12 |
| Nombre IUPAC | 7-[(2S,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-4-metilcromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 308.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 308.0896 |