CAS RN 1953130-87-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Nesolicaftor, MedChemExpress
MedChemExpress Nesolicaftor (PTI-428) is a specific cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) amplifier.