Learn More
Nesolicaftor, MedChemExpress
Código de producto. 16475376
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475376 100 mg 100 miligramos
16474518 10 mg 10 miligramos
16440827 50 mg 50 miligramos
16407237 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16475376 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111680
MedChemExpress Nesolicaftor (PTI-428) is a specific cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) amplifier.
Nesolicaftor (PTI-428) is a specific cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) amplifier.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nesolicaftor
Forma física Solid
CAS 1953130-87-4
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18N4O4
Sinónimo PTI-428
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (705.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC=CC=C2)=NO1)N[C@H]3C[C@H](C4=NN=C([C@H](O)C)O4)C3
Peso molecular (g/mol) 354.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.36
Porcentaje de pureza 99.65%
Grado Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.