accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOHH2N

CAS RN 19470-97-4

IUPAC Nombre: 2-aminopropanoic acid
Sinónimos: alanine alanin alanina
Peso molecular (g/mol): 89.09
Fórmula molecular: C3H7NO2
InChi Key: QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(N)C(O)=O
Porcentaje de pureza 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados