Learn More
L-alanina-N,N,O-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Alanine-N,N,O-D3 |
| CAS | 19470-97-4 |
| Fórmula molecular | C3 D3 H4 N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | L-Alanine-N,N,1-d3 (9 CI, ACI), Alanine-N,N,1-d3, L- (8 CI), L-Alanine-N,N,O-d3, L-Alanine-N,N,O-D3, (2 S)-2-Aminopropanoic-N,N,O-d3 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i/hD3 |
| SMILES | [2 H]OC(=O)[C@H](C)N([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | deuterio (2 S) -2-(dideuterioamino)propanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 92.1117 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 92.0665 g/mol |
| Mostrar más |