accessibility menu, dialog, popup

UserName

KH3CCH3OO

CAS RN 19455-20-0

IUPAC Nombre: potassium 2-methylpropanoate
Sinónimos: potassium isobutyrate
Peso molecular (g/mol): 126.2
Fórmula molecular: C4H7KO2
InChi Key: LBOHISOWGKIIKX-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [K+].CC(C)C([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados