Learn More
Isobutirato de potasio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Isobutyrate |
| CAS | 19455-20-0 |
| Fórmula molecular | C4 H7 O2 . K |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Propanoic acid','2-methyl-','potassium salt (1:1) (ACI), Isobutyric acid','potassium salt (8CI), Propanoic acid','2-methyl-','potassium salt (9CI), Potassium 2-methylpropanoate, Potassium isobutyrate, 2-Methylpropanoic acid potassium salt, Isobutyric acid potassium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O2.K/c1-3(2)4(5)6;/h3H,1-2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].CC(C)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-metilpropanoato de potasio |
| Peso molecular (g/mol) | 126.195 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.008 |