CAS RN 194423-06-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
CL-387785, MedChemExpress
MedChemExpress CL-387785(EKI785; WAY-EKI 785) is an irreversible inhibitor of EGFR with IC50 of 370 pM.