Learn More
CL-387785, MedChemExpress
Código de producto. 16486537
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486537 5 mg 5 miligramos
16462866 25 mg 25 miligramos
16424866 100 mg 100 miligramos
16423818 10 mg 10 miligramos
16400197 50 mg 50 miligramos
16400086 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16486537 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10325
MedChemExpress CL-387785(EKI785; WAY-EKI 785) is an irreversible inhibitor of EGFR with IC50 of 370 pM.
CL-387785(EKI785
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CL-387785
CAS 194423-06-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H13BrN4O
Cantidad 5 mg
Sinónimo EKI-785 WAY-EKI 785
Información de solubilidad DMSO : 13.67 mg/mL (35.86 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NC1=CC2=C(NC3=CC=CC(Br)=C3)N=CN=C2C=C1)C#CC
Peso molecular (g/mol) 381.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.23
Porcentaje de pureza 98.1%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease