CAS RN 1942-52-5
IUPAC Nombre:
hydrogen 2-(diethylamino)ethane-1-thiol chloride
Sinónimos:
hydrogen ethanethiol, 2-(diethylamino)- chloride
Peso molecular (g/mol):
169.71
Fórmula molecular:
C6H16ClNS
InChi Key:
QAXLTZBBDSDRPW-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[H+].[Cl-].CCN(CC)CCS
1
–
3
de
3
resultados
1
Clorhidrato de 2-(dietilamino)etanotiol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Clorhidrato de 2-(dietilamino)etanotiol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Clorhidrato de 2-(dietilamino)etanotiol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.