Learn More
Clorhidrato de 2-(dietilamino)etanotiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Diethylamino)ethanethiol Hydrochloride |
| CAS | 1942-52-5 |
| Fórmula molecular | C6 H15 N S . Cl H |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Ethanethiol, 2-(diethylamino)-, hydrochloride (1:1), Ethanethiol, 2-(diethylamino)-, hydrochloride (6CI,8CI,9CI), (Diethylamino)ethanethiol hydrochloride, 2-(Diethylamino)ethanethiol hydrochloride, 2-(Diethylamino)ethylmercaptan hydrochloride, N,N-Diethyl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H15NS.ClH/c1-3-7(4-2)5-6-8;/h8H,3-6H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CCN(CC)CCS |
| Nombre IUPAC | 2-(dietilamino)etanotiol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 169.716 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.069 |