accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaOHClBrCl

CAS RN 1940-42-7

IUPAC Nombre: 4-bromo-2,5-dichlorophenol sodium
Sinónimos: 2,5-dichloro-4-bromophenol sodium
Peso molecular (g/mol): 264.88
Fórmula molecular: C6H3BrCl2NaO
InChi Key: FYRVMZSKWATEMP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Na].OC1=CC(Cl)=C(Br)C=C1Cl
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados