Learn More
4-Bromo-2,5-diclorofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2,5-dichlorophenol |
| CAS | 1940-42-7 |
| Fórmula molecular | C6H3BrCl2O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-Bromo-2,5-dichlorophenol, 2,5-Dichloro-4-bromophenol, Leptophos phenol, Phosvel phenol, 2,5-Dichloro-4-bromophenol, Leptophos Phenol, Phosvel Phenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3BrCl2O/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,10H |
| SMILES | Oc1cc(Cl)c(Br)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-2,5-diclorofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 241.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.8744 |