Learn More
4-Bromo-2,5-diclorofenol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2,5-dichlorophenol |
| CAS | 1940-42-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Bromo-2,5-dichlorophenol |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C6H3BrCl2O |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | 2,5-Dichloro-4-bromophenol, Leptophos Phenol, Phosvel Phenol |
| SMILES | Oc1cc(Cl)c(Br)cc1Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 241.9 |
| Cantidad | 100 mg |