CAS RN 194-00-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2,7-Diazapireno, TRC
CAS: 194-00-3 Fórmula molecular: C4 H2 F2 O3 Peso molecular (g/mol): 136.054 Sinónimo: Benzo[lmn][3,8]phenanthroline,DAP Nombre IUPAC: 3,3-difluorooxolano-2,5-diona SMILES: FC1(F)CC(=O)OC1=O