Learn More
2,7-Diazapireno, TRC
Código de producto. 30368332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368332 250 mg 250 miligramos
30363532 100 mg 100 miligramos
30356041 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368332 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD417648250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 194-00-3
Fórmula molecular C4 H2 F2 O3
Peso molecular (g/mol) 136.054
Sinónimo Benzo[lmn][3,8]phenanthroline, DAP
Nombre IUPAC 3,3-difluorooxolano-2,5-diona
SMILES FC1(F)CC(=O)OC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,7-Diazapyrene
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H2F2O3/c5-4(6)1-2(7)9-3(4)8/h1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.997