CAS RN 1936429-06-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
tert-Butil 3-Bromo-6,7-dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]piridina-5(4H )-carboxilato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
tert-Butil 3-Bromo-6,7-dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]piridina-5(4H )-carboxilato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
tert-Butil 3-Bromo-6,7-dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]piridina-5(4H )-carboxilato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.