Learn More
tert-Butil 3-Bromo-6,7-dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]piridina-5(4H )-carboxilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl 3-Bromo-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5(4H)-carboxylate |
| CAS | 1936429-06-9 |
| Fórmula molecular | C11H16BrN3O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1,1-Dimethylethyl 3-Bromo-1,4,6,7-tetrahydro-5H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16BrN3O2/c1-11(2,3)17-10(16)15-5-4-8-7(6-15)9(12)14-13-8/h4-6H2,1-3H3,(H,13,14) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCc2[nH]nc(Br)c2C1 |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-1,4,6,7-tetrahidropirazolo[4,3-c]piridina-5-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 302.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.0426 |