accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaOSOOONNH(Z)

CAS RN 1934-20-9

IUPAC Nombre: sodium (5Z)-6-oxo-5-(2-phenylhydrazin-1-ylidene)-5,6-dihydronaphthalene-2-sulfonate
Sinónimos: sodium (5Z)-6-oxo-5-(2-phenylhydrazin-1-ylidene)naphthalene-2-sulfonate
Peso molecular (g/mol): 350.32
Fórmula molecular: C16H11N2NaO4S
InChi Key: MWRMYQCXIXUBGJ-FTUZMNKQSA-M
SMILES: [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2C(C=CC(=O)\C2=N/NC2=CC=CC=C2)=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados