Learn More
Croceína naranja G, MP Biomedicals™
Código de producto. 11442112 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
11442112 5 g
1 options
Código de producto. 11442112 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215072805
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Crocein orange G
CAS 1934-20-9
Fórmula molecular C16H11N2NaO4S
Sinónimo Acid Orange 12, 1-phenylazo-2-naphthol-6-sulfonic acid sodium salt
Clave InChI MWRMYQCXIXUBGJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C3=C(C=CC2=O)C=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;6-oxo-5-(fenilhidrazinilideno)naftaleno-2-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 350.324
PubChem CID 23722701
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.3
Color De naranja a rojo
Cantidad 5 g
Forma física Polvo