Learn More
Crocein Orange G, TRC
Código de producto. 30362551
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362551 500 mg -
30352073 250 mg 250 miligramos
30358430 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30362551 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC794955500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1934-20-9
Fórmula molecular C16H11N2NaO4S
Peso molecular (g/mol) 350.32
Sinónimo Brilliant Orange (6CI), C.I. Acid Orange 12 (7CI), C.I. Acid Orange 12, monosodium salt (8CI), 1008 Orange, Acid Bright Orange Zh, Acid Brilliant Orange Zh, Acid Orange 12, Acidine Orange GN, Acilan Orange G, Acilan Ponceau 4GBLAmacid Brilliant Orange, Basic Brilliant orange G, Brilliant Orange G, Brilliant Orange GN, Brilliant Orange GN Type 8019, C.I. 15970, C.I. Food Orange 1, Crocein Orange, Crocein Orange G, Croceine Orange, Croceine Orange 2G, Croceine Orange EN, Croceine Orange G, Croceine Orange Y, Food orange No. 1, Helio Orange CAG, Hexacol Orange RN, Hispacid Orange CG, Kiton Brilliant Orange G, Kiton Ponceau 4G, Lutetia Orange 2JR, Monolite Orange C, Orange G Food Grade, Orange LZS, Orange RN, Ponceau 4G, Segnale Light Orange GR, Siloton Orange GR, Sodium 1-(Phenylazo)-2-naphthol-6-sulfonate, Sodium 6-Hydroxy-5-(phenylazo)-2-naphthalenesulfonate, Tertracid Brilliant Orange P 4G, 6-Hydroxy-5-(phenylazo)-2-naphthalenesulfonic Acid Monosodium Salt (9CI)
Nombre IUPAC sodio; 6-hidroxi-5-[(E)-fenildiazenil]naftaleno-2-sulfonato
SMILES [Na+].Oc1ccc2cc(ccc2c1N=Nc3ccccc3)S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Crocein Orange G
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12N2O4S.Na/c19-15-9-6-11-10-13(23(20,21)22)7-8-14(11)16(15)18-17-12-4-2-1-3-5-12;/h1-10,19H,(H,20,21,22);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.0337