CAS RN 1933533-18-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Tocris Bioscience™ SPT Imidazopyridine 1
Potent serine palmitoyl transferase inhibitor
2
3